Learn More
Hughes Ducha de seguridad móvil sin calefacción con lavado ocular/facial
Código de producto. 17722358
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17722358 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17722358 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHS040KGV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6575.31€
    5018.63€ / paquete de 1
    Ahorro 1556.68€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La ducha de seguridad de emergencia autónoma móvil sin calefacción con 114 litros de capacidad y con unidad de lavado ocular/facial. Incorpora un cilindro revestido de polipropileno, una estructura de acero inoxidable y grandes neumáticos, lo que hace que
  • La ducha de seguridad de emergencia independiente móvil sin calefacción con 114 litros de capacidad y con unidad de lavado ocular/facial
  • Incorpora un cilindro revestido de polipropileno, una estructura de acero inoxidable y grandes neumáticos, lo que hace que una persona la manipule con facilidad
  • Para distancias largas o superficies irregulares, se puede instalar una estructura «A» opcional con enganche de remolque
  • Además, el espacio entre ruedas se puede modificar, lo que permite que la unidad se ajuste a través de las aberturas de serie de la puerta
Especificaciones
Capacidad (métrico) 114 L
Color Blanco
Tipo de producto Ducha de seguridad