Learn More
Hughes Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción
Código de producto. 17702358
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero galvanizado
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
17702358 Acero inoxidable cada uno
17712358 Acero galvanizado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17702358 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHS0018GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.50€
    785.71€ / paquete de 1
    Ahorro 295.79€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción montada en el suelo, adecuada para su uso en todas las aplicaciones.
  • Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción montada en el suelo
  • Modelo compatible con ANSI ideal para su uso en aplicaciones interiores, donde no exista la posibilidad de congelación o sobrecalentamiento
  • Proporciona los 76 litros de agua potable por minuto recomendados por ANSI
  • Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Mounting Suelo
Tipo de producto Ducha de seguridad