Learn More
Haldenwanger™ Mortero de porcelana sin esmaltar sin mano
Código de producto. 12323328
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70mL
75mL
100 ml
250mL
400mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12323328 100 ml cada uno
12343328 250mL cada uno
12353328 400mL 1 PCS
12313328 75mL cada uno
12303328 70mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12323328 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 55/2/RAUH
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos morteros para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los morteros de porcelana no esmaltada Haldenwanger™ están fabricados con porcelana optimizada para laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 80mm
Tipo de producto Mortero
Material Porcelana
Altura (métrico) 50mm
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 100 ml