Learn More
Haldenwanger™ Mortero de porcelana esmaltada
Código de producto. 12313328
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70mL
75mL
100 ml
170mL
250mL
400mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12313328 75mL cada uno
12323328 100 ml cada uno
10053504 170mL 1 PCS
12343328 250mL cada uno
12353328 400mL 1 PCS
12303328 70mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12313328 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 55/1/RAUH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos morteros para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los morteros de porcelana no esmaltada Haldenwanger™ están fabricados con porcelana optimizada para laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 70mm
Tipo de producto Mortero
Material Porcelana
Altura (métrico) 45mm
Acabado Sin esmaltado
Capacidad (métrico) 75mL