Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora digital con agitación para estudiantes de grado, 230 V
Description
- El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
- El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
- Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
- La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad está desenchufada
- La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos y se mantiene fría en los bordes
- La placa superior de aluminio revestido permite un calentamiento rápido y una mayor uniformidad de temperatura
- Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
- Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
- Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
- La placa superior mide 15 x 15 cm
Specifications
Specifications
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 230 V |
| Características de seguridad | La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada |
| Modelo | US152D |
| Temperatura (métrico) | De 0 °C a 325 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Vataje | 750 W |
| Tipo | Placa calefactora con agitación |
| Forma | Cuadrada |
| tipo de tapón | UE |
| Show More |