Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora digital con agitación para estudiantes de grado, 230 V
Código de producto. 17332681
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Cerámica de vidrio
Temperatura (métrico):
De 0 °C a 325 °C
De 0 °C a 450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17332681 Aleación de aluminio De 0 °C a 325 °C cada uno
17322681 Cerámica de vidrio De 0 °C a 450 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17332681 Proveedor Cole-Parmer™ Stuart™ N.º de proveedor 0480764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00€
    486.97€ / paquete de 1
    Ahorro 205.03€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Ajuste de temperatura real y control de agitación preciso en un diseño compacto y apilable que ocupa menos espacio de sobremesa y de almacenamiento. Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control, con una luz de advertencia de calor que permanece encendida aunque la unidad está desenchufada.
  • El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
  • El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
  • Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
  • La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad está desenchufada
  • La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos y se mantiene fría en los bordes
  • La placa superior de aluminio revestido permite un calentamiento rápido y una mayor uniformidad de temperatura
  • Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
  • Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
  • Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
  • La placa superior mide 15 x 15 cm
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 230 V
Características de seguridad La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada
Modelo US152D
Temperatura (métrico) De 0 °C a 325 °C
Frecuencia 50 Hz
Vataje 750 W
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Cuadrada
tipo de tapón UE
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 2000 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,8 x 17,2 x 12 cm
Pantalla Digital