Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora analógica para estudiantes de grado, 230 V
Código de producto. 17372671
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Cerámica
Temperatura (métrico):
De 0 °C a 325 °C
De 0 °C a 450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17372671 Aleación de aluminio De 0 °C a 325 °C cada uno
17362671 Cerámica De 0 °C a 450 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17372671 Proveedor Cole-Parmer™ Stuart™ N.º de proveedor 0480752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    338.75€ / paquete de 1
    Ahorro 83.25€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Temperatura de superficie precisa y en tiempo real en un diseño compacto y apilable que ocupa menos espacio de sobremesa. Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control, con una luz de advertencia de calor que permanece encendida aunque
  • El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
  • El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
  • Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
  • Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
  • La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada
  • La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos y se mantiene fría en los bordes
  • La placa superior de aluminio revestido permite un calentamiento rápido y una mayor uniformidad de temperatura
  • Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
  • Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
  • La placa superior mide 15 x 15 cm
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Temperatura (métrico) De 0 °C a 325 °C
Vataje 700 W
Frecuencia 50 Hz
Características de seguridad La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada
Incluye Cable de alimentación
Modelo US150
tipo de tapón UE
Tamaño máx. del recipiente 1 L
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,8 x 17,2 x 12,2 cm