Learn More
Köttermann Armario de seguridad debajo de la mesa
Código de producto. 17392129
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cajón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
17392129 Cajón cada uno
1 options
Código de producto. 17392129 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 37100032
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario de seguridad debajo de la mesa es ideal para sustancias peligrosas inflamables, de conformidad con las normas de clase de resistencia al fuego (tipo 90).
  • Diseño bajo que se ajusta debajo de la mesa de laboratorio
  • Resistente al fuego (tipo 90)
  • Dispone de dos puertas de extracción
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 570 x 1400 x 720 mm
Modelo de puerta Cajón
N.º de puertas 2