Learn More
Sartorius™ Kits de malla de repuesto para usar con soportes de vidrio para membranas de filtración al vacío
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Tipo de producto: Kits de detección de reemplazo
- Material: PTFE (anillo principal), PTFE/acero inoxidable (rejilla de drenaje, rejilla de soporte), silicona (junta tórica)
- Incluye: pantalla de soporte, pantalla de drenaje, anillo principal, junta tórica
- Para su uso con (equipo): Sartorius™ Soportes de vidrio para membranas de filtración al vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Portafiltros |
| Material | PTFE, Acero inoxidable, Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío |
| Admite | Soportes de vidrio de la serie 16316 para membranas de filtración al vacío |
| Incluye | Anillo principal, pantalla de drenaje, pantalla de soporte, junta tórica |
| Modelo | 17147 |
| Tipo | Kit de pantalla |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 50 mm/47 mm |