Learn More
Sartorius™ Kits de malla de repuesto para usar con soportes de vidrio para membranas de filtración al vacío
Código de producto. 10022411 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
17147
17149
Diámetro de la membrana (métrico):
25 mm/24 mm
50 mm/47 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Diámetro de la membrana (métrico) unitSize
10022411 17149 25 mm/24 mm cada uno
10586081 17147 50 mm/47 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022411 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor 17149
Los kits de repuesto de pantalla constan de una pantalla de drenaje de acero inoxidable revestida de PTFE y una pantalla de soporte junto con un anillo de PTFE y una junta tórica de silicona. Están diseñados para usarse con soportes de vidrio de las series 16316 y 16315 para membranas de filtración al vacío.
  • Tipo de producto: Kits de detección de reemplazo
  • Material: PTFE (anillo principal), PTFE/acero inoxidable (rejilla de drenaje, rejilla de soporte), silicona (junta tórica)
  • Incluye: pantalla de soporte, pantalla de drenaje, anillo principal, junta tórica
  • Para su uso con (equipo): Sartorius™ Soportes de vidrio para membranas de filtración al vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Portafiltros
Material PTFE, Acero inoxidable, Silicona
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío
Admite Soportes de vidrio de la serie 16315 para membranas de filtración al vacío
Incluye Anillo principal, pantalla de drenaje, pantalla de soporte, junta tórica
Modelo 17149
Tipo Kit de pantalla
Diámetro de la membrana (métrico) 25 mm/24 mm