Learn More
Aldehído undecilénico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776571 25 g Frasco de vidrio 25 g
10215490 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157990250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-45-8 | C11H20O | 168.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-45-8
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00007032
Clave InChI OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic
PubChem CID 8187
Nombre IUPAC undec-10-enal
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecylenic aldehyde
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 7°C
Color Blanco
Densidad 0.8450g/mL
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)8CHO
Índice de refracción 1.4417 to 1.4437
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.845
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,soluble in fixed oils,insoluble in glycerin
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina