Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido undecilénico, 99 %
Código de producto. 10265480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10265480 250 g Frasco de vidrio 250 g
10317570 500 g Frasco de vidrio 500 g
10618064 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10265480 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 154492500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.70€
    33.65€ / 250 g
    Ahorro 5.05€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-38-9
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.28
Número MDL MFCD00004442
Clave InChI FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
Nombre IUPAC ácido undec-10-enoico
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecylenic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 24.5°C
Color Amarillo
Densidad 0.9110g/mL
Punto de ebullición 275.0°C
Temperatura de inflamación 148°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)8CO2H
Índice de refracción 1.4470 to 1.4480
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 10033
Gravedad específica 0.911
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,benzene,with fixed and volatile oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión cristalino