Learn More
Undecilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Undecylbenzene |
| CAS | 6742-54-7 |
| Fórmula molecular | C17H28 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 1-Phenyl-undecane, NSC 251008, n-Undecylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | undecilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 232.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.2191 |