Learn More
Undecanofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11321517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321517 25 g 25 g
11311517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02119.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4433-30-1
Fórmula molecular C17H26O
Peso molecular (g/mol) 246.394
Número MDL MFCD00051548
Clave InChI LHJBFOGCFZHBAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecanophenone, n-undecanophenone, 1-phenylundecanone, 1-undecanone, 1-phenyl, decyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-undecanone, 1-phenyl-undecan-1-one, 1-phenyl-1-undecanone #, acmc-209jx6
PubChem CID 78167
Nombre IUPAC 1-fenilundecan-1-ona
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanophenone
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 202°C to 204°C (14 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2211502
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.39
Porcentaje de pureza 97%