Learn More
Ácido undecanoico-d21, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Undecanoic-D21 Acid |
| CAS | 60658-40-4 |
| Fórmula molecular | C11HD21O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Undecanoic-d21 acid (9CI), Undecanoic acid D21, Undecanoic acid-d21, Perdeuteroundecanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido undecanoico-d21 |
| Peso molecular (g/mol) | 207.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.29 |