Learn More
Ácido undecanoico-d21, TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Undecanoic-D21 Acid |
| CAS | 60658-40-4 |
| Fórmula molecular | C11HD21O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Undecanoic-d21 acid (9CI), Undecanoic acid D21, Undecanoic acid-d21, Perdeuteroundecanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido undecanoico-d21 |
| Peso molecular (g/mol) | 207.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.29 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?