Learn More
Ácido undecanoico, TRC
Código de producto. 30452540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452540 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30452540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU7888505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanoic acid (Undecylic acid)
CAS 112-37-8
Fórmula molecular C11 H22 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Undecanoic acid (6CI','8CI','9CI','ACI), 1-Decanecarboxylic acid, 1n-Undecoic acid, Hendecanoic acid, n-Undecanoic acid, n-Undecoic acid, n-Undecylic acid, NSC 7885, Undecylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido undecanoico
Peso molecular (g/mol) 186.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162