Learn More
Undecanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16439316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW004282
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanoic acid
Forma física Solid-Liquid Mixture
CAS 112-37-8
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H22O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Undecanoate Hendecanoic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (536.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCCCCC)O
Peso molecular (g/mol) 186.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.29
Porcentaje de pureza 98.0%