Learn More
Ácido undecanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713181 25 g Frasco de vidrio 25 g
10693363 5 g Frasco de vidrio 5 g
10655232 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    32.65€ / 25 g
    Ahorro 7.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-37-8
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.29
Número MDL MFCD00002730
Clave InChI ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
Nombre IUPAC ácido undecanoico
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanoic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 28.5°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 284.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 358
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,cresols and 1-butanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión