Learn More
Ácido undecanoico, 98%
Código de producto. 11473584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473584 50 g 50 g
11483584 250 g 250 g
15413037 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11244.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186,295 g/mol
El ácido undecanoico se utiliza como ácido graso insaturado. También se utiliza como intermedio de los cristales líquidos. Se utiliza en la síntesis orgánica, como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como agente antifúngico y como producto químico de perfumería.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido undecanoico se utiliza como ácido graso insaturado. También se utiliza como intermedio de los cristales líquidos. Se utiliza en la síntesis orgánica, como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza en agentes antifúngicos y productos químicos de perfumería.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores. Mantener el contenedor cerrado cuando no se utilice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-37-8
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.295
Número MDL MFCD00002730
Clave InChI ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
Nombre IUPAC ácido undecanoico
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanoic acid
Punto de fusión 26°C to 29°C
Punto de ebullición 283°C to 285°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1759287
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.3
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación