Learn More
Ácido undecanoico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Undecanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 64118-43-0 |
| Fórmula molecular | C11 D2 H20 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Undecanoic-2,2-d2 acid (9 CI), 2,2-Dideuteroundecanoic acid, α-Dideuteroundecanoic acid, Undecanoic acid-2,2-d2, Undecanoic-2,2-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i10D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterioundecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.304 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.175 g/mol |
| Mostrar más |