Learn More
Ácido undecanoico-11,11,11-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Undecanoic-11,11,11-D3 Acid |
| CAS | 1219802-11-5 |
| Fórmula molecular | C11 D3 H19 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 11,11,11-Trideuteroundecanoic acid, ω-Trideuteroundecanoic acid, Undecanoic acid-11,11,11-d3, Undecanoic-11,11,11-D3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 11,11,11-trideuterioundecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.181 g/mol |
| Mostrar más |