Learn More
Ácido Undecanedioico, TRC
Código de producto. 30453420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453420 25 g 25 g
30456233 5 g 5 g
30455110 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU78778025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1852-04-6
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.27
Sinónimo 1,9-Nonanedicarboxylic Acid, Hendecanedioic Acid, NSC 400241
Nombre IUPAC Ácido undecanedioico
SMILES OC(CCCCCCCCCC(O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanedioic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.14