Learn More
Ácido undecano-1,11-dicarboxílico, 95 %
Código de producto. 15497458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497458 5 g 5 g
15487458 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60962.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-52-2
Fórmula molecular C13H24O4
Peso molecular (g/mol) 244.331
Número MDL MFCD00002740
Clave InChI DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
Nombre IUPAC ácido tridecanodioico
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecane-1,11-dicarboxylic acid
Fórmula lineal HO2C(CH2)11CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.33
Porcentaje de pureza 95%