Learn More
Undecanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483127 25 g 25 g
11493127 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16101.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-44-7 | C11H22O | 170.296 g/mol
Undecanal is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el undecanal se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
soluble en dipropilenglicol, aceites fijos, propilenglicol y agua (14,27 mg/l a 25 °C)
Notas
manténgaseel recipiente boen cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores y bases. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-44-7
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.296
Número MDL MFCD00007016
Clave InChI KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecanaldehyde, n-undecanal, undecyl aldehyde, undecylic aldehyde, 1-undecanal, undecylaldehyde, hendecanal, hendecanaldehyde, aldehyde c-11, n-undecyl aldehyde
PubChem CID 8186
ChEBI CHEBI:46202
Nombre IUPAC undecanal
SMILES CCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanal
Punto de fusión -2°C
Densidad 0.827
Punto de ebullición 110°C to 112°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)9CHO
Índice de refracción 1.434
Cantidad 25 g
Beilstein 1753213
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in dipropylene glycol,fixed oils,propylene glycol and water (14.27mg/L at 25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 97%