Learn More
γ-Undecalactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676271 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10792675 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10249873 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259490250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-67-6
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.28
Número MDL MFCD00005405
Clave InChI PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
Nombre IUPAC 5-heptiloxolan-2-ona
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-Undecalactone
Color Incolora
Densidad 0.9425g/mL
Punto de ebullición 286.0°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.4540
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.9425
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • y-Undecalactone
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.