Learn More
Anhídrido del ácido undecafluorohexanoico (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Undecafluoro-hexanoic acid Anhydride |
| CAS | 308-13-4 |
| Fórmula molecular | C12 F22 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12F22O3/c13-3(14,5(17,18)7(21,22)9(25,26)11(29,30)31)1(35)37-2(36)4(15,16)6(19,20)8(23,24)10(27,28)12(32,33)34 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoilo 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 610.091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 609.95 |