Learn More
UNC926, MedChemExpress
Código de producto. 16493107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493107 50 mg 50 miligramos
16473526 25 mg 25 miligramos
16467068 10 mg 10 miligramos
16419617 5 mg 5 miligramos
16417116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16510
MedChemExpress UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC926
CAS 1184136-10-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21BrN2O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.60 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(Br)=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Peso molecular (g/mol) 337.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.25
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death