Learn More
UNC3866, MedChemExpress
Descripción
UNC3866 is a potent antagonist of the CBX7-H3 interaction as determined by AlphaScreen (IC50=66±1.2 nM) and is more than 100-fold selective for CBX7 over the other nine members of this methyl-lysine (Kme) reader panel.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UNC3866 |
| CAS | 1872382-47-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C43H66N6O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 27 mg/mL (33.96 mM) |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC=C(C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCCN(CC)CC)C(N[C@H](C(OC)=O)CO)=O)=O)=O)=O)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 795.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 795.02 |
| Mostrar más |