Learn More
UNC2881, MedChemExpress
Código de producto. 16496838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496838 10 mg 10 miligramos
16482907 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15798
MedChemExpress UNC2881 is a potent and specific Mer kinase inhibitor; inhibits steady-state Mer kinase phosphorylation with an IC50 value of 22 nM.
UNC2881 is a potent and specific Mer kinase inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC2881
CAS 1493764-08-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H33N7O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (94.91 mM)
SMILES CCCCNC1=NC(N[C@H]2CC[C@H](O)CC2)=C(C(NCC3=CC=C(N4C=NC=C4)C=C3)=O)C=N1
Peso molecular (g/mol) 463.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.58
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation