Learn More
UNC2025, MedChemExpress
Código de producto. 16485108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485108 10 mg 10 miligramos
16451347 50 mg 50 miligramos
16435836 100 mg 100 miligramos
16417837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12344
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress UNC2025 is a potent, ATP-competitive and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM; Ki = 13.3 nM). UNC2025 exhibits an excellent PK properties, and can be used for the investigation of acute leukemia.
UNC2025 is a potent, ATP-competitive and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM
Specifica
Nombre del producto químico o material UNC2025
CAS 1429881-91-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40N6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (69.92 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(C3=CN([C@@H]4CC[C@@H](O)CC4)C5=NC(NCCCC)=NC=C53)C=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 476.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.66
Porcentaje de pureza 96.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.