Learn More
UNC2025 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495108 10 mg 10 miligramos
16461347 50 mg 50 miligramos
16445836 100 mg 100 miligramos
16427837 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16495108
Marca: Medchem Express HY12344A
MedChemExpress UNC2025 hydrochloride is a potent, ATP-competitive, and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 hydrochloride is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM; Ki = 13.3 nM). UNC2025 hydrochloride exhibits an excellent PK properties, and can be used for the investigation of acute leukemia.
UNC2025 hydrochloride is a potent, ATP-competitive, and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 hydrochloride is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC2025 hydrochloride
CAS 2070015-17-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H41ClN6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 55 mg/mL (107.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (19.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(C3=CN([C@@H]4CC[C@@H](O)CC4)C5=NC(NCCCC)=NC=C53)C=C2)CC1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 513.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.12
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease