Learn More
Thermo Scientific Chemicals UNC2025, 95 %
Código de producto. 17140636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17140636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17140636 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467881000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material UNC2025
CAS 1429881-91-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 95 %
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C28H40N6O
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.66