Learn More
UNC1999, MedChemExpress
Código de producto. 16496856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496856 100 mg 100 miligramos
16469267 5 mg 5 miligramos
16432797 50 mg 50 miligramos
16416718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15646
MedChemExpress UNC1999 is a SAM-competitive, potent and selective inhibitor of EZH2/1 with IC50s of <10 nM and 45 nM, repectively.
UNC1999 is a SAM-competitive, potent and selective inhibitor of EZH2/1 with IC50s of <10 nM and 45 nM, repectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC1999
CAS 1431612-23-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H43N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (175.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble)
SMILES O=C1C(CNC(C2=C(C=NN3C(C)C)C3=CC(C4=CN=C(N5CCN(C(C)C)CC5)C=C4)=C2)=O)=C(CCC)C=C(C)N1
Peso molecular (g/mol) 569.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.74
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death