Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UNC1999 |
| CAS | 1431612-23-5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C33 H43 N7 O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 569,75 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |