Learn More
UNC1215, MedChemExpress
Código de producto. 16492797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492797 50 mg 50 miligramos
16489267 5 mg 5 miligramos
16476718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15649
MedChemExpress UNC1215 is a potent and selective inhibitor for the methyllysine (Kme) reading domain function of L3MBTL3 with a Kd value of 120 nM and an IC50 of 40 nM. UNC1215 has the potential to treat malignant brain tumor.
UNC1215 is a potent and selective inhibitor for the methyllysine (Kme) reading domain function of L3MBTL3 with a Kd value of 120 nM and an IC50 of 40 nM. UNC1215 has the potential to treat malignant brain tumor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC1215
CAS 1415800-43-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H43N5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 270 mg/mL (509.70 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(N2CCC(N3CCCC3)CC2)=O)C=C1NC4=CC=CC=C4)N5CCC(N6CCCC6)CC5
Peso molecular (g/mol) 529.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.72
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death