Learn More
UNC0642, MedChemExpress
Código de producto. 16466376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466376 100 mg 100 miligramos
16445948 10 mg 10 miligramos
16442097 50 mg 50 miligramos
16438577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13980
MedChemExpress UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.
UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC0642
CAS 1481677-78-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H44F2N6O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (91.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(N1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN4CCCC4)=CC3=NC(N5CCC(F)(F)CC5)=N2)CC1)C
Peso molecular (g/mol) 546.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.7
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease