Learn More
UNC0638, MedChemExpress
Descripción
UNC0638 selectively inhibits G9a and GLP histone methyltransferase activity with IC50s of less than 15 nM and 19 nM, respectively. UNC0638 has anti-FMDV (foot-and-mouth disease virus) and anti-VSV (vesicular stomatitis virus) activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UNC0638 |
| CAS | 1255580-76-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H47N5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.85 mM) |
| SMILES | CC(N1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN4CCCC4)=CC3=NC(C5CCCCC5)=N2)CC1)C |
| Peso molecular (g/mol) | 509.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.73 |
| Mostrar más |