Learn More
UNC0379 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16427827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16427827 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16427827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12335A
MedChemExpress UNC0379 TFA is a selective, substrate-competitive inhibitor of lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A) with an IC50 of 7.3 μM, KD value of 18.3 μM. UNC0379 TFA can be used in the research of inflammation and cancers, such as pulmonary fibrosis, ovarian cancer, neuroblastoma.
UNC0379 TFA is a selective, substrate-competitive inhibitor of lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A) with an IC50 of 7.3 μM, KD value of 18.3 μM. UNC0379 TFA can be used in the research of inflammation and cancers, such as pulmonary fibrosis, ovarian cancer, neuroblastoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC0379 TFA
CAS 1620401-83-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H36F3N5O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (189.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(N=C(N3CCCC3)N=C2NCCCCCN4CCCC4)=C1.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 527.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.58
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death