Learn More
UNC0379, MedChemExpress
Descripción
UNC0379 is a selective, substrate-competitive inhibitor of lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A) with an IC50 of 7.3 μM, KD value of 18.3 μM. UNC0379 can be used in the research of inflammation and cancers, such as pulmonary fibrosis, ovarian cancer, neuroblastoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UNC0379 |
| CAS | 1620401-82-2 |
| Color | Earth Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H35N5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (120.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(OC)C=C2C(N=C(N3CCCC3)N=C2NCCCCCN4CCCC4)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 413.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.56 |
| Mostrar más |