Learn More
UNC0321, MedChemExpress
Descripción
UNC0321 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with a Ki of 63 pM and with assay-dependent IC50 values of 6-9 nM. UNC0321 also inhibits GLP with assay-dependent IC50 values of 15-23 nM. UNC0321 is inactive against SET7/9, SET8/PreSET7, PRMT3 and JMJD2E.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UNC0321 |
| CAS | 1238673-32-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H45N7O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (60.11 mM) |
| SMILES | CN1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCOCCN(C)C)=CC3=NC(N4CCN(C)CCC4)=N2)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 515.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.69 |
| Mostrar más |