Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 8732
Código de producto. 30058541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30058541 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30058541 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8118/5
Potent NSD2 Degrader
UNC 8732 is a potent nuclear receptor binding SET domain-containing 2 (NSD2) Degrader (DC50 = 60 nM; Dmax = 97%). NSD2 degradation is driven by the aldehyde metabolite of UNC 8732 in vitro. Recruits FBX022 and SCF complexes for degradation to reduce H3K36me2 levels in cells. Reduces viability and restores glucocorticoid sensitivity of NSD2 p.E1099K mutant ALL cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[4-[[[2-(6-Amino-1-oxohexyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxamide trifluoroacetate
CAS 2929304-06-1
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C35H39N5O5.CF3CO2H
Pureza 0.98