Learn More
R&D Systems™ UNC 6934
Código de producto. 18789166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18789166 10 mg 10 miligramos
18726186 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18789166 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7183/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antagonizes PWWP1 interaction with nucleosomal H3K36me2, alters NSD2 nucleolar localization
UNC 6934 binds to the N-terminal proline-tryptophan-tryptophan-proline (PWWP) domain of nuclear receptor-binding SET domain-containing 2 (NSD2). UNC 6934 inhibits PWWP1 interaction with nucleosomal H3K36me2 (IC50 = 104 nM) by occupying the canonical H3K36me2-binding pocket of PWWP1. It selectively binds endogenous NSD2 in cells and causes accumulation of endogenous NSD2 in the nucleolus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclopropyl-3,4-dihydro-3-oxo-N-[[4-[(4-pyrimidinylamino)carbonyl]phenyl]methyl]-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxamide
CAS 2561494-77-5
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Lysine Methyltransferase Inhibitors
Fórmula molecular C24H21N5O4