Learn More
UNC 669, MedChemExpress
Código de producto. 16482927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482927 50 mg 50 miligramos
16476956 100 mg 100 miligramos
16406868 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15839
MedChemExpress UNC 669, a ligand for a methyl-lysine binding domain, is a potent L3MBTL1 (IC50=4.2 uM) and L3MBTL3 (3.1 uM) inhibitor.
UNC 669, a ligand for a methyl-lysine binding domain, is a potent L3MBTL1 (IC50=4.2 uM) and L3MBTL3 (3.1 uM) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC 669
CAS 1314241-44-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20BrN3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (147.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=CN=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Peso molecular (g/mol) 338.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.24
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death