Learn More
UNC 0631, MedChemExpress
Código de producto. 16492017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492017 50 mg 50 miligramos
16485868 10 mg 10 miligramos
16473386 25 mg 25 miligramos
16408527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13808
MedChemExpress UNC 0631 is a potent histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 4 nM. UNC 0631 potently reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 25 nM.
UNC 0631 is a potent histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 4 nM. UNC 0631 potently reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC 0631
CAS 1320288-19-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H61N7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMF : 150 mg/mL (235.88 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (157.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (26.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(NC3CCN(CC4CCCCC4)CC3)N=C(N5CCN(C(C)C)CCC5)N=C2C=C1OCCCN6CCCCC6
Peso molecular (g/mol) 635.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.93
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death