Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 0224
Código de producto. 18054222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054222 50 mg 50 miligramos
18035212 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054222 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3861/50
Potent G9a and GLP inhibitor
Potent G9a and GLP inhibitor (IC50 values are 15 and 20 nM in a ThioGlo assay, respectively). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a over SET7, SET8 and SET9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197196-48-7
Fórmula molecular C26H43N7O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC 0224
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.67
Pureza >98%
Peso molecular 485.677