Learn More
UNBS5162, MedChemExpress
Código de producto. 16483107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483107 50 mg 50 miligramos
16457068 10 mg 10 miligramos
16407116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16509
MedChemExpress UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNBS5162
Forma física Solid
CAS 956590-23-1
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 21.5 mg/mL (65.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N)NC1=CC2=CC=CC(C(N(CCN(C)C)C3=O)=O)=C2C3=C1
Peso molecular (g/mol) 326.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.35
Porcentaje de pureza 99.43%