Learn More
Hecht Karl™ Botella de gravedad específica sin ajustar
Código de producto. 10105921
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10105921 25 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10105921 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42570024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.56€
    35.02€ / paquete de 1
    Ahorro 17.54€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Frascos de gravedad específica
Capacidad (métrico) 25 mL
Tipo de producto Frascos de gravedad específica