Learn More
Kautex™ Cierre de rosca de la ONU para bidones
Código de producto. 17898177
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17898177 Negro paquete de 700
17828187 Blanco paquete de 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17898177 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000095969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    266.73€ / paquete de 700
    Ahorro 9.27€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
El cierre de rosca de las Naciones Unidas para bidones tiene un anillo de seguridad y un inserto de espuma para proteger bidones con una capacidad de entre 5 L y 10 L.
  • Con anillo de seguridad e inserto de espuma
  • DIN 51/55 para bidones con capacidad de 5L y 10L
  • EP
  • Certificado UN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Declaración de referencia de conformidad
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 51 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Ninguno
Material Polietileno
Tipo de producto Tapón