Learn More
Umifenovir, TRC
Código de producto. 30451492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451492 100 mg 100 miligramos
30450608 50 mg 50 miligramos
30455132 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU850185100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131707-25-0
Fórmula molecular C22H25BrN2O3S
Peso molecular (g/mol) 477.41
Sinónimo 6-Bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil 6-bromo-4-[(dimetilamino)metilo]-5-hidroxi-1-metil-2-(fenilsulfanimetil)indol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1c(CSc2ccccc2)n(C)c3cc(Br)c(O)c(CN(C)C)c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Umifenovir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25BrN2O3S/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.0769
Porcentaje de pureza >95%